Z400513
Ace Trubore® Glas-Rührer
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL, joint: ST/NS 45/50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Leistungsmerkmale
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8041-40
Durchm. × L
4 mm × 10_ mm
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsglaslager, mit Lagerdurchmesser 10 mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)