Wichtige Dokumente
Z319600
Büchi® receiving flask
capacity 50 mL, glass
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint SJ35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 00421
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These fit all Rotavapor models.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)