Merck
Z309117
Quickfit® Extraktoreinheiten nach Soxhlet
volume 100 mL
Synonym(e):
100RASX
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint ST/NS condenser40/38
joint ST/NS flask24/29
Beschreibung
for use with 33mm × 100mm thimble
Hersteller/Markenname
Quickfit 100RASX
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
100 mL
Kolbenvolumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Bestehend aus Extraktor vom Syphon-Typ; Allihn-Kühler und Kolben. Die empfohlenen Extraktionshülsen-Größe entnehmen Sie den untenstehenden Tabellen. Die Kühler haben eine Effektivlänge von 250 mm mit einer ungefähren Oberfläche von 130 cm².
ACHTUNG: Enthält keinen optionalen Druckausgleichs-Trichter wie er in der Abb. zu sehen ist.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)