Merck
Z308803
Quickfit® Erlenmeyerkolben
capacity 150 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
FE150/4
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FE150/4
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Schliffhülsen. Nicht für Vakuum geeignet! Stopfen bitte separat bestellen!
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Fired-on, highly durable white markings• Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)