Z303623
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit vertikalen Hälsen
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FR250/3S/22P
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR250/3S/22P
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Höhe
130 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
- Ein mittiger Hals
- zwei seitliche Hälse, parallel, alle Hälse mit NS Schliff
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)