Merck
Z303267
Quickfit® Spiralkühler (Graham)
L 160 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
C3/13/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit C3/13/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
160 mm
Oberflächenbereich
200 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die wirksame Oberfläche dieser Spiralkühler ist bedeutend größer als bei Liebigkühlern bei gleichen Außenmaßen. Dadurch wird eine besonders intensive Kühlung des Dampfes sichergestellt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)