Z272809
Nalgene® PFA beaker
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
chemical resistance beaker, plastic beaker
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA
Hersteller/Markenname
Nalgene®
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)