Merck
Z267635
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
KBr
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 5 mm
Durchlässigkeit
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.53 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Präzise geschnitten und poliert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Zhang et al.
Phytochemistry, 180, 112521-112521 (2020-10-26)
Three undescribed stictanes, nieblastictanes A-C, two flavicanes, nieblaflavicanes A and B, together with three already reported stictanes, along with the known compounds (+)-usnic acid, sekikaic acid, divaricatic acid, and divaricatinic acid methyl ester were isolated from an ethyl acetate extract