Z264407
Hamilton® TLC-Spritzen
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), coated tip
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
needle type fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80950
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
Die letzten 3/4 Zoll dieser 2 Zoll (51 mm) langen eingeklebten Nadel sind mit PTFE beschichtet. Dies erlaubt ein besser reproduzierbares Auftragen der Proben-Spots auf die DC-Platten.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)