Wichtige Dokumente
Z261300
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, nicht stanzende Spitze
gauge 20, L 12 in.
Beschreibung
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Popper 9865
Länge
12 in.
Manometer
20
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)