Merck
Z260754
Nalgene® Kanister/Rundflasche, fluoriniert
capacity 10 L (2.5 gal)
Synonym(e):
carboys, jerricans, plastic jerry cans
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
closure size
53B
Hersteller/Markenname
Nalgene 2242-0025
H × B × L
191 mm × 368 mm × 229 mm
Kapazität
10 L (2.5 gal)
Allgemeine Beschreibung
für den Einsatz mit den meisten Säuren, alkalischen Verbindungen und aggressiven Lösungsmitteln. Die fluorierte Oberfläche reduziert die Absorption und das Eindringen von Lösungsmitteln. Der lange integrierte Ausguß und der Handgriff am Boden erleichtern das Ausgießen.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)