Z259527
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 250 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NC.25
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 786336
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)