Z257400
Niedertemperatur-Thermometer mit Alkoholfüllung
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -100/50 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60760-1400
Parameter
-100/50 °C temp. range
Länge
305 mm (30.5 cm)
Allgemeine Beschreibung
Vollständig eintauchend; 1°-Teilung für allgemeine Niedertemperaturarbeiten. Quecksilberfreie Alkoholfüllung.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)