Wichtige Dokumente
Z254878
Kimax® Zentrifugenröhrchen
O.D. × L 29 mm × 123 mm
Synonym(e):
45212-50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Kimble® 45212-50
Parameter
3550 max. RCF
AD × L
29 mm × 123 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Dickwandig, nicht graduiert;mit 24-410-Schraubkappe mit eingeklebter Gummieinlage; autoklavierbar.
- Kimax® centrifuge tube is ideal for separating neutralized sediment for use in various clinical and microbiological applications.
- Manufactured from low extractable borosilicate glass.
- The heavy-wall design withstands high-speed centrifugation.
- A sandblasted marking spot for sample identification.
- Includes an autoclavable black phenolic cap with polytetrafluoroethylene (PTFE) -faced rubber liner.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)