Merck
Z247472
Coors Porzellanmörser
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66316
AD × H
85 mm × 65 mm
Kapazität
150 mL
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)