Z247170
Coors™ Porzellan-Tiegel
Wide form, capacity 30 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
porcelain
Kappengröße
D
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Coorstek 66136
Höhe
31 mm
Kapazität
30 mL
Oberteil AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Ganz glasiert, ausser Boden außen. Temperaturbeständig bis: 1,150 °C; unter Vakuum bis: 1,300 °C. Deckel bitte separat bestellen!
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)