Merck
Z246476
Nickel-Tiegel
High form, capacity 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Kapazität
100 mL
Durchm. × H
61 mm × 62 mm
Dicke
0.021 in.
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Platintiegel standard, capacity 50 mL
Z562114
Platintiegel