Merck
Z245402
Sigma-Aldrich
Einweg-Becher
capacity 400 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Verpackung
pkg of 100 ea
H × AD
108 mm × 85 mm
Kapazität
400 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Durchscheinendes PP mit drei Ausgiessern
  • Graduierung geprägt
  • Flacher Boden, hält Magnetrührer mittig
  • Autoklavierbar
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)