Merck
Z232440
Duran® Filtertrichter mit Sinterscheibe
capacity 50 mL, nominal max pore size 40-100 μm
Synonym(e):
258520204
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
50 mL
Scheibendurchm.
35 mm
Filterdurchm.
35 mm
Porengröße
40-100 μm nominal max pore size
Allgemeine Beschreibung
Aus Duranglas. Empfohlen für alle Anwendungen, bei denen kein geeignetes Filtermaterial verfügbar ist. Auch geeignet für gravimetrische Analysen, wenn der Niederschlag grob genug ist. Frittenscheiben mit nomineller Porengrösse von 40 bis 100 μm sind oft gebraucht zur Vorbereitungsarbeit und Quecksilber Filtration, 16 bis 40 μm Scheiben für analytische Arbeit mit mittleren Präzipitaten und 10 bis 16 μm für feine Präzipitate. 1.0 bis 1.6 μm Scheiben sind für ultra-feine Filtration von biologischen Lösungen, da sie Bakterien von Flüssigkeiten abscheiden, die nicht durch Erhitzen vernichtet werden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1