Merck
Z232386
Ausgießringe für Duran® Laborflaschen
GL 32 neck thread, red melamine resin
Synonym(e):
DURAN pouring ring, ETFE, GL32, high temperature, pouring ring
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
red melamine resin
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Parameter
-100-180 °C temp. stability
Fitting
GL 32 neck thread
Allgemeine Beschreibung
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ausgußringe verhindern Tropfenbildung beim Ausgießen von Duran Flaschen
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)