Merck
Z231924
Duran® Becher
capacity 5,000 mL, low form
Synonym(e):
211067306
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
270 mm × 170 mm
Kapazität
5,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1