Merck
Z231797
Duran® Becher
capacity 10 mL, low form
Synonym(e):
211060804
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
35 mm × 26 mm
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)