Merck
Z223727
Sigma-Aldrich
Aldrich® safety bubbler
capacity 15 mL
Synonym(e):
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit eingebautem Funkenfilter. Kein Zurückschlagen der Quecksilberfüllung in die Vakuumpumpe, kein Überlauf durch zu hohen Gasfluß.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)