Merck
Z212482
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple T, single-element
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
Hersteller/Markenname
J-Kem
Länge
10 ft
3.05 m
Allgemeine Beschreibung
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
Rechtliche Hinweise
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)