Z191566
Aldrich® Schlauchklemmenkits
115 pieces in assorted sizes from 11/32 to 15/8 in. o.d.
Allgemeine Beschreibung
Nicht korrosive, leichte Nylonklemmen zur Sicherung von CHEM-FLEX¿ und Standard-Laborschläuchen an Glasgeräten. Schlauchfittings- und Transfernadeln. Gewährleistet effektive Dichtung zwischen Schlauch und Fitting durch Preßklauen. Temperaturbereich: -31 - 107°C. Druck bis 150psi.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)