Merck
Z190357
Sigma-Aldrich
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Stabdurchm. × L
5/8 in. × 29 in. , SS
Allgemeine Beschreibung
Schwerer Stahlfuß. Geeignet zur Befestigung von Rührmotoren usw.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1