Z186759
PVC-Hahn
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Länge
60 mm
Bohrung
4 mm
Anschlüsse AD
6 mm
Allgemeine Beschreibung
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)