Merck
Z184985
Sigma-Aldrich
Ampullen mit Bruchkerbe
clear glass, volume 10 mL
Synonym(e):
176780, Ampules
About This Item
UNSPSC-Code:
41121807
NACRES:
NB.43
Materialien
clear glass
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON®
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Hermetisch dichter Behälter durch Zuschmelzen des Einlass beim Ausziehen mittig oder an der Spitze. Hergestellt aus WHEATON® 51 Borsilikatglas, ein Typ 1 Glas, wie im Arzneibuch der USA festgelegt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.• Can be used in gas phase of liquid nitrogen• Excellent for biological product preservation• Allows storage at low temperatures• Pre-scored ampules to eliminate filing• Stems can be pulled or tip sealed• Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)