Merck
Z180564
Ace doppelflügeliges PTFE-Rührblatt
W × L 19 mm × 40 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8082-02
B × L
19 mm × 40 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Schäfte mit 10mm Durchmesser; aus PTFE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)