Z174548
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: threaded14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)