Merck
Z170860
Sigma-Aldrich
VICI Pressure-Lok® C-160 Mikrospritze für Flüssigkeiten
Fixed needle, capacity 25 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Agentur
suitable for EPA 601
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 160023
Kapazität
25 μL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Universell einsetzbare GC-Spritze.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jede Spritze ist einzeln kalibriert. Der PTFEbeschichtete Kolben verklemmt nicht und ist druckfest bis zu 17bar. Sicherheitsanschlag verhindert mechanische Beschädigung der Kolbenspitze! Die Spritzen mit abnehmbaren Nadeln haben einen speziellen Anschluß mit besonders geringen Totvolumen!
Rechtliche Hinweise
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)