Merck
Z152404
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 16, L 36 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
36 in.
Manometer
16
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)