Z146846
Rückschlagventil
Viton® O-ring, brass valve
Empfohlene Produkte
Materialien
Viton® O-ring
brass valve
Parameter
-20-400 °F temp. range
Allgemeine Beschreibung
Max. DRUCK: 3.000 psig. 1/4 × 1/4" NPTF Inlets. Zur Montage an die Ausgangsseite eines Reglers, damit ein Zurückströmen von Flüssigkeiten oder Gasen in den Regler und die Gasflasche verhindert wird.
Betriebstemperaturbereich:
Viton: -30 °C bis 200 °C
EPR: -50 °C bis 150 °C
Neopren: 25 °C bis 150 °C
Betriebstemperaturbereich:
Viton: -30 °C bis 200 °C
EPR: -50 °C bis 150 °C
Neopren: 25 °C bis 150 °C
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)