Z136115
Scienceware® Messschieber
Direct-reading type
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13415-0000
Allgemeine Beschreibung
Direkt ablesbar in 0.05mm Schritten.
Metrisch und inches. Leichter, korrosionsfreier Kunststoff. 6in. oder 150mm Länge. Parallele Zungen 40mm tief; parallaxenfreie Ablesung. Feineinstellrad, Verriegelung, Zungen für Innen- und Außenmessung, Tiefenfühler. Obere Skala in mm, untere in Zoll.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)