Z131067
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
Empfohlene Produkte
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 10.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-1000
Messbereich Volumen
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Farbe
transparent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)