Merck
Z130931
Nalgene® Griffin beakers
capacity 50 mL, translucent polypropylene
Synonym(e):
PP beaker, nalgene PP beaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
translucent polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1201-0050
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Niedrige Form.Graduierung , Katalognummer, Größe, Kunststoff-Code, max.Temperatur und Symbol"keine offene Flamme" sind im Siebdruck aufgetragen , entspr. ISO/DIN 7056 International Standard. Chemisch resistent. Autoklavierbar. Nicht für den Gebrauch auf Heizplatten geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aaron F Cipriano et al.
Acta biomaterialia, 62, 397-417 (2017-08-19)
This article reports anodization of Mg in KOH electrolyte and the associated surface, degradation, and biological properties for bioresorbable implant applications. The preparation procedures for electrodes and anodization setup significantly enhanced reproducibility of samples. The results of anodization performed at