Z127396
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z106909, with 50 mm O-ring joint
Empfohlene Produkte
Kolbenkapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)