Wichtige Dokumente
Z124583
Suba-Seal® Septa
red rubber, Suba-Seal® 21, fits neck I.D., 12.5 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
red rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 12.5 mm
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 21
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Applied microbiology and biotechnology, 101(13), 5569-5580 (2017-05-21)
Photosynthesis and lipid allocation were investigated in Rubisco small subunit mutants of the microalga Chlamydomonas reinhardtii. Comparative analyses were undertaken with cells grown photoheterotrophically under sulphur-replete or sulphur-depleted conditions. The Y67A Rubisco mutant, which has previously demonstrated a pronounced reduction