Merck
Z123072
Krytox® 240AC lSchmiermittel
pkg of 2 oz
Synonym(e):
Krytox Lubricant
About This Item
UNSPSC-Code:
15121900
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 2 oz
Hersteller/Markenname
Du Pont
Allgemeine Beschreibung
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease and is a multi-purpose lubricant.
Anwendung
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints and process valves.
Rechtliche Hinweise
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Applications of FTIR in the identification of foreign materials for biopharmaceutical clinical manufacturing
Li G, et al.
Vibrational Spectroscopy, 50(1), 152-159 (2009)
Lipophilic chloro-oxo-bis (hydroxamato) vanadium (V) complexes: synthesis methods and structure
Dzyuba V I, et al.
Polyhedron, 180, 114421-114421 (2020)