Z120782
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (143)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
4,300 mL
Tiefe × Gesamt-H
30.5 cm × 36.5 cm
Innendurchm.
14.3 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)