Z120677
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
plastic mesh housing, capacity 1,900 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (120)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID
12.0 cm
Kapazität
1,900 mL
Tiefe × Gesamt-H
19.0 cm × 25.2 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)