Merck
Z118559
Scienceware® Trockenröhrchen
L 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
colorless
natural tube
polyethylene
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19961-0000
Länge
6 in.
connector diam.
6.4 - 9.5 mm
Röhrchen ID × AD
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
Röhrchendurchm.
16 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Aus PE mit PP Anschlüssen. AD 16 mm. Die Anschlüsse sind 22 mm lang und passen zu Schläuchen mit ID von 6 - 9 mm. Lieferumfang: Trockenrohr und 2 Anschlüsse.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)