Merck
Z101397
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kramer filter
diam. × L 12.5 mm × 110 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Aldrich
Durchm. × L
12.5 mm × 110 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit grober Glasfritte und Metallabschluß. Mit inline-Filter. Siehe Brown, H.C. Organic Synthesis via Boranes; Wiley-Interscience: New York, 1975; p.223; Aldrich Kat.Nr. Z40,094-7
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)