WHA7182004
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z745952, membrane filters, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm
Materialien
plain white
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7182-004
Whatman Article No. 28420735 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)