Merck
WHA68095012
Whatman® alumina Anodisc filter discs 0.1 μm pore size
transparent, hydrophilic, PP support ring, 50 ea, 47 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z694924, filter membranes, membrane filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® Anodisc anorganische Filtermembran, supported, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm, autoclavable: no
Materialien
alumina based membrane cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6809-5012
Whatman Article No. 28420412 (US reference)
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.1 μm
Allgemeine Beschreibung
Anopore ist in 3 sehr kleinen Porengrößen erhältlich: 0,02 μm, 0,1 μm und 0,2 μm mit 3 Durchmessern: 13 mm, 25 mm und 47 mm.
Merkmale und Vorteile
  • Äußerst präzise Membran aufgrund hoher Porendichte und enger Porengrößenverteilung
  • Die breite Lösungsmittelkompatibilität verringert die Notwendigkeit verschiedene Membranen im Labor zu lagern
  • Im Herstellungsprozess werden keine Zusatzstoffe verwendet; dies gewährleistet eine minimale Menge an extrahierbaren Substanzen und vermeidet die Kontamination von Proben
  • Äußerst niedrige Proteinbindung minimiert den Probenverlust
  • Im benetzten Zustand nahezu durchsichtig und daher ideal für mikroskopische Untersuchungen
Die anorganische Anopore-Membran (Anodisc) eignet sich hervorragend für ein breites Spektrum von Filtrationsanwendungen im Labor. Dieses neuartige Material weist eine präzise, nicht verformbare Wabenstruktur der Poren auf, ohne seitliche Überkreuzungen zwischen einzelnen Poren, die präzise am angegebenen Grenzwert filtriert und keine größeren Teilchen durch die Membran lässt. Die anorganische Anopore-Membran besteht aus einer hochreinen Aluminiumoxid-Matrix, die elektrochemisch hergestellt wird. Die Membran zeichnet sich außerdem durch niedrige Proteinbindung und minimale Autofluoreszenz aus, ist nicht toxisch und unterstützt das Zellwachstum.
Die präzise Porenstruktur und enge Porengrößenverteilung der Anopore-Membran gewährleistet ein hohes Maß an Teilchenentfernungseffizienz. Mikroorganismen und Teilchenmaterial werden an der Oberfläche der Membran für die anschließende Analyse durch Licht- oder Elektronenmikroskopie abgefangen. Da die Membran im benetzten Zustand nahezu transparent ist, müssen die zurückgehaltenen Teilchen vor der mikroskopischen Untersuchung nicht auf eine andere Oberfläche übertragen werden.
Die Membran ist hydrophil und mit den meisten Lösungsmitteln und wässrigen Materialien kompatibel. Während des Herstellungsprozesses werden keine Monomere, Weichmacher, Klebstoffe, Tenside oder Benetzungsmittel verwendet. Dies verhindert die Probenkontamination und gewährleistet eine niedrige Proteinbindung und einen minimalen Probenverlust.
Anwendungen
  • HPLC Filtration und Entgasung der mobilen Phase
  • Feinstreinigung von Lösungsmitteln
  • Gravimetrische Analyse
  • Extrusion von Liposomen
  • Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
  • Bakterienanalysen mittel Epifluoreszenz-Lichtmikroskopie
  • Mikrometer- und Nanometer-Filtration
  • Bildung von Metall-Nanostäbchen
Anwendung
  • HPLC mobile phase filtration and degassing
  • Ultra cleaning of solvents
  • Gravimetric analysis
  • Liposome extrusion
  • Scanning electron microscopy studies
  • Bacterial analysis by epifluorescence light microscopy
  • Micrometer and nanometer filtration
  • Metal nanorods formation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High pore density and narrow pore size distribution make it an extremely precise membrane.
  • Wide solvent compatibility reduces the need to stock a variety of membranes in the laboratory.
  • No additives used in the manufacturing process ensures minimal extractables and no sample contamination.
  • Extremely low protein binding minimizes sample loss.
  • Virtually transparent when wet making it highly suitable for microscopy studies.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)