WHA68092022
Whatman® Anotop® 25 Spritzenvorsatzfilter
0.2 μm, 50/pk
Synonym(e):
Whatman filter, Z747793, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Anopore membrane
alumina based membrane
alumina based membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 6809-2022
Whatman Article No. 28420393 (US reference)
Parameter
100 mL sample volume
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Anwendung
- Kaltsterilisation von Wachstumsmedien
- Phagen- und Virusfiltration
- Entfernen von Proteinen oder Polymeren mit hoher Molekülmasse
- Liposomextrusion
- Filtration von Lösungsmitteln zur Spektroanalyse und Vorbereitung von Analyseproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)