WHA185309050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 90 mm diam
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 90 mm, pack of 50
Materialien
circles
quartz
Leistungsmerkmale
binder: no
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 1853-090-50
Durchmesser
90 mm
Dicke
430 μm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)