Merck
WHA1825915
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/F
Grade GF/F sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
Synonym(e):
Z741019, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
sheets
Beschreibung
GF/F grade: medium, high loading
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 1825-915
Whatman Article No. 28418456 (US reference)
B × L
460 mm × 570 mm
Dicke
0.42 mm
Porengröße
0.7 μm
Eignung
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Allgemeine Beschreibung
Qualität GF/F: 0,7 μm
Dieser hocheffiziente Filter hält Feinteilchen mit einer minimalen Größe von 0,7 μm zurück. Anders als Membranfilter mit einem vergleichbaren Rückhaltewert weist er eine sehr schnelle Durchflussrate und besonders hohe Ladekapazität auf.
Aufgrund der engen Vorgabe von einer Teilchenrückhaltung von 0,6 μm bis 0,8 μm und der Struktur aus reinem Borsilikatglas ist GF/F das Material, auf dem „EPA Method TCLP 1311 for Toxicity Characteristic Leaching Procedure“ entwickelt wurde. Bis heute bleibt er der bevorzugte Filter.
Empfohlen für die DNA-Bindung und -Aufreinigung. GF/F ist sehr effektiv beim Filtrieren von fein ausgefällten Proteinen und kann in Verbindung mit GF/D als Vorfilter für die erfolgreiche Klärung von besonders ‚schwierigen‘ biochemischen Lösungen und Flüssigkeiten sowie Nukleinsäuren eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)