WHA1821915
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Güteklasse GF/B
Grade GF/B sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
Synonym(e):
Z651905, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
sheets
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 1821-915
Whatman Article No. 28418368 (US reference)
Parameter
195 sec/100 mL (Herzberg)
B × L
46 cm × 57 cm
Dicke
0.68 mm
Porengröße
1.0 μm
Grundgewicht
143 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nominal particle retention of 1.0 µm
- Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)