Merck
WHA1450110
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, aschearm, Güte 50
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z241768, filter paper, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1450-110
Whatman Article No. 28418082 (US reference)
Parameter
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Durchmesser
110 mm
Dicke
0.12115 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
2.7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Der dünnste aller Whatman Filter, langsam, sehr gute Retention.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Thinner filter design (average thickness 115 µm) than most Büchner filter papers
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
  • High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Hardened to minimize fiber shredding
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1